Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-chlorocinnamique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

C0974-25G
TCIAC0974-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAC0974-25G
Acide 2-chlorocinnamique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-chlorocinnamique


Formule: C₉H₇ClO₂
MW: 182,61 g/mol
Point d'ébullition: 311 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 210…211 °C
Numéro MDL: MFCD00004372
Numéro CAS: 3752-25-8
EINECS: 223-154-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82fff9b3036b1cc3541b0f8f61efbba8f43410e0&vid=82fff9b3036b1cc3541b0f8f61efbba8f43410e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 210.0 to 213.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité