Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3-chlorocinnamique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(3-Chlorophenyl)acrylic acid, (2E)-3-(3-Chlorophenyl)acrylic acid

C0975-25G
TCIAC0975-25GEA 57.2 EUR InStock
TCIAC0975-25G
Acide 3-chlorocinnamique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3-chlorocinnamique


Formule: C₉H₇ClO₂
MW: 182,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004384
Numéro CAS: 1866-38-2
EINECS: 217-478-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7527659752ffeca2ee2a637aac743b8ce2d77c43&vid=7527659752ffeca2ee2a637aac743b8ce2d77c43&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 166.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité