Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dichlorophosphate de 2-chlorophényle ≥97.0% (par analyse titrimétrique) agent de phosphorylation

Fournisseur: TCI
Danger

C0976-5G
TCIAC0976-5GEA 28.6 EUR InStock
TCIAC0976-5G
Dichlorophosphate de 2-chlorophényle ≥97.0% (par analyse titrimétrique) agent de phosphorylation
Dichlorophosphate de 2-chlorophényle


Formule: C₆H₄Cl₃O₂P
Point d'ébullition: 256°C
Point d'éclair: 105°C
Numéro MDL: MFCD00009704
Numéro CAS: 15074-54-1
EINECS: 239-129-4
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23f480337b49e6e5428a78188e0a07181e12d5fd&vid=1b91b43a2ded3642bc04dc02474c64f652b2da87&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité