Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyclopropyl phenyl ketone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Benzoylcyclopropane, Cyclopropyl(phenyl)methanone

C0987-25ML
TCIAC0987-25MLEA 113 EUR InStock
TCIAC0987-25ML
Cyclopropyl phenyl ketone ≥98.0% (par GC)
Cyclopropyl phenyl ketone


Formule: C₁₀H₁₀O
MW: 146,19 g/mol
Point d'ébullition: 248°C
Point d'éclair: 90°C
Numéro MDL: MFCD00001294
Numéro CAS: 3481-02-5
EINECS: 222-458-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9776f9b9def17b427e7522757638b7aa88c65d6c&vid=9776f9b9def17b427e7522757638b7aa88c65d6c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité