β-Chloropropiophénone ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Chloropropiophenone
C0995-25G
TCIAC0995-25GEA 61.6 EUR InStock
TCIAC0995-25G
β-Chloropropiophénone ≥96.0% (par GC)
β-Chloropropiophénone
Formule: (C₆H₅)C(O)CH₂CH₂Cl
MW: 168,62 g/mol
Point d'ébullition: 147°C
Point de fusion: 48…49 °C
Densité: 1,181 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000990
Numéro CAS: 936-59-4
EINECS: 213-317-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e35965471f5853b81c7cb7519788da49e83ddcab&vid=e35965471f5853b81c7cb7519788da49e83ddcab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité