Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α,α,α-Trifluoro-m-toluonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Cyanobenzotrifluoride, m-(Trifluoromethyl)benzonitrile, 3-(Trifluoromethyl)benzonitrile

C1003-25G
TCIAC1003-25GEA 52.8 EUR InStock
TCIAC1003-25G
α,α,α-Trifluoro-m-toluonitrile ≥98.0% (par GC)
α,α,α-Trifluoro-m-toluonitrile


Formule: C₈H₄F₃N
MW: 171,12 g/mol
Point d'ébullition: 189°C
Point de fusion: 19…22 °C
Densité: 1,2821 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 72°C
Numéro MDL: MFCD00001807
Numéro CAS: 368-77-4
EINECS: 206-711-4
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08e0eb425a6ec84928a89d1837bc4baeb089df7c&vid=08e0eb425a6ec84928a89d1837bc4baeb089df7c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité