Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cholesterol lauryl carbonate ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

C1025-1G
TCIAC1025-1GEA 106 EUR InStock
TCIAC1025-1G
Cholesterol lauryl carbonate ≥95.0% (par HPLC)
Cholesterol lauryl carbonate


Formule: C₄₀H₇₀O₃
Numéro MDL: MFCD00059910
Numéro CAS: 15455-85-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a59780bad9ba0b358dffc73239121a7a8319507&vid=4a59780bad9ba0b358dffc73239121a7a8319507&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Mesomorphic range 53.0 to 80.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -23.5 to -27.5 deg (C=2, CHCl3)
Solubility in Chloroform almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité