Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acid blue 92 ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

C1027-25G
TCIAC1027-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAC1027-25G
Acid blue 92 ≥95.0% (par HPLC)
Acid blue 92


Formule: C₂₆H₁₉O₁₀S₃
Numéro MDL: MFCD00003967
Numéro CAS: 3861-73-2
EINECS: 223-378-0
Merck Index: 14,00628
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Gray to Dark purple to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Lambda max. 570.0 to 574.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 250 (570.0 to 574.0 nm、H2O)
Drying loss max. 10.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité