Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Acid red 60

Fournisseur: TCI
Synonyms: Chromotrope 8B, 2-(4-Sulpho-1-naphthylazo)chromotropic acidtrisodium salt

C1028-1G
TCIAC1028-1GEA 184 EUR InStock
TCIAC1028-1G
Acid red 60
Acid red 60


Formule: C₂₀H₁₃N₂O₁₁S₃
MW: 619,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00046410
Numéro CAS: 5850-64-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Drying loss max. 15.0 %
Ignition residue (Sulfate) max. 50.0 %
Sensitiveness to pass test

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité