Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isopropyl citrate (mixture) ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

C1030-25G
TCIAC1030-25GEA 58.3 EUR InStock
TCIAC1030-25G
Isopropyl citrate (mixture) ≥97.0% (par GC)
Isopropyl citrate (mixture)


Numéro MDL: MFCD00060079
Numéro CAS: 39413-05-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow cloudy liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (mixture)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité