Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluène ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

C1036-5G
TCIAC1036-5GEA 40.7 EUR InStock
TCIAC1036-5G
2-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluène ≥99.0% (par GC)
2-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluène


Formule: C₇H₂ClF₃N₂O₄
Point de fusion: 60…65 °C
Numéro MDL: MFCD00007076
Numéro CAS: 392-95-0
EINECS: 206-883-0
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d073518f75a5a14a42be85df8b2be76c3a3cbfe5&vid=d073518f75a5a14a42be85df8b2be76c3a3cbfe5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 62.0 to 64.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité