Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triallyl citrate ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Citric Acid Triallyl Ester

C1038-5ML
TCIAC1038-5MLEA 116 EUR InStock
TCIAC1038-5ML
Triallyl citrate ≥90.0% (par GC)
Triallyl citrate


Formule: C₁₅H₂₀O₇
MW: 312,32 g/mol
Point d'ébullition: 208°C
Numéro MDL: MFCD00059327
Numéro CAS: 6299-73-6
EINECS: 228-580-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité