Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(Cyclopent-1-ène-1-yl)morpholine ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Cyclopent-1-en-1-yl)morpholine, 1-Morpholinocyclopentene, 4-(1-Cyclopenten-1-yl)morpholine

C1040-25ML
TCIAC1040-25MLEA 176 EUR InStock
TCIAC1040-25ML
N-(Cyclopent-1-ène-1-yl)morpholine ≥97.0% (par GC)
N-(Cyclopent-1-ène-1-yl)morpholine


Formule: C₉H₁₅NO
MW: 153,22 g/mol
Point d'ébullition: 254°C
Point d'éclair: 60°C
Numéro MDL: MFCD00006162
Numéro CAS: 936-52-7
EINECS: 213-316-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7df5858bde6db85eacf35f5dadf69068e3b84fa&vid=a7df5858bde6db85eacf35f5dadf69068e3b84fa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité