Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloropyrimidine ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C1050-25G
TCIAC1050-25GEA 53.9 EUR InStock
TCIAC1050-25G
2-Chloropyrimidine ≥99.0% (par GC)
2-Chloropyrimidine


Formule: C₄H₃ClN₂
Point d'ébullition: 91°C
Point de fusion: 65…66 °C
Numéro MDL: MFCD00006060
Numéro CAS: 1722-12-9
EINECS: 217-020-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d45a9f032fef9538df16ff9c18dc977b8ffd448&vid=8d45a9f032fef9538df16ff9c18dc977b8ffd448&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité