Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexadecyl chloroformate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Hexadecyl carbonochloridate

C1053-25ML
TCIAC1053-25MLEA 56.1 EUR InStock
TCIAC1053-25ML
Hexadecyl chloroformate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Hexadecyl chloroformate


Formule: C₁₇H₃₃ClO₂
MW: 304,8957 g/mol
Numéro MDL: MFCD00035954
Numéro CAS: 26272-90-2
EINECS: 247-578-2
ONU: 3277
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54dbf87da9cec53ec6efd40d089159c031e13d8c&vid=54dbf87da9cec53ec6efd40d089159c031e13d8c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité