Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyclopropanecarboxylate d'éthyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

C1060-25ML
TCIAC1060-25MLEA 47.3 EUR InStock
TCIAC1060-25ML
Cyclopropanecarboxylate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Cyclopropanecarboxylate d'éthyle


Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,15 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Point d'éclair: 18°C
Numéro MDL: MFCD00001282
Numéro CAS: 4606-07-9
EINECS: 225-010-4
ONU: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=623da021eb41c0a75fc3ebba986fa4bfbb089937&vid=623da021eb41c0a75fc3ebba986fa4bfbb089937&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité