Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chlorobenzylamine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (2-Chlorophenyl)methanamine

C1065-25G
TCIAC1065-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAC1065-25G
2-Chlorobenzylamine ≥98.0% (par GC)
2-Chlorobenzylamine


Formule: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Point d'ébullition: 219°C
Densité: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 88°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008108
Numéro CAS: 89-97-4
EINECS: 201-955-8
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07c166909f43c62c4e1f0fda13464449edce0bc8&vid=07c166909f43c62c4e1f0fda13464449edce0bc8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité