Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(4-Chlorophénoxy)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Amino-4'-chlorodiphenyl ether

C1069-25G
TCIAC1069-25GEA 136 EUR InStock
TCIAC1069-25G
4-(4-Chlorophénoxy)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(4-Chlorophenoxy)aniline


Formule: C₁₂H₁₀ClNO
MW: 219,67 g/mol
Point d'ébullition: 205°C
Numéro MDL: MFCD00043925
Numéro CAS: 101-79-1
EINECS: 202-976-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77f4302348589d8a0cde17df6d9de069b5a47424&vid=77f4302348589d8a0cde17df6d9de069b5a47424&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité