Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Chloroformiate de 4-nitrobenzyle ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Nitrobenzyl carbonochloridate

C1077-25G
TCIAC1077-25GEA 245 EUR InStock
TCIAC1077-25G
Chloroformiate de 4-nitrobenzyle ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Chloroformiate de 4-nitrobenzyle


Formule: C₈H₆ClNO₄
MW: 215,59 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007375
Numéro CAS: 4457-32-3
EINECS: 224-708-6
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8570ebe1760779cfe65e73ea1591db42b3771a33&vid=8570ebe1760779cfe65e73ea1591db42b3771a33&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 31.0 to 36.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité