Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chlorobenzylamine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

C1090-25G
TCIAC1090-25GEA 66 EUR InStock
TCIAC1090-25G
4-Chlorobenzylamine ≥98.0% (par GC)
4-Chlorobenzylamine


Formule: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Point d'ébullition: 214°C
Densité: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 90°C
Numéro MDL: MFCD00008121
Numéro CAS: 104-86-9
EINECS: 203-245-3
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66b4bf1cab6352859644dd8c7af6172cb7546e44&vid=66b4bf1cab6352859644dd8c7af6172cb7546e44&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité