Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(3-Chlorophényl)acétonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Chlorobenzyl cyanide

C1091-25G
TCIAC1091-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAC1091-25G
(3-Chlorophényl)acétonitrile ≥98.0% (par GC)
(3-Chlorophényl)acétonitrile


Formule: C₈H₆ClN
MW: 151,6 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Point de fusion: 11.5 °C
Densité: 1,1806 g/cm³ (30 °C)
Numéro MDL: MFCD00001908
Numéro CAS: 1529-41-5
EINECS: 216-213-9
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50a666f9dd2d3d6853c67c10e9616a1adc7716e5&vid=50a666f9dd2d3d6853c67c10e9616a1adc7716e5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité