Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(3-Chlorophenoxy)propionic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

C1094-25G
TCIAC1094-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAC1094-25G
2-(3-Chlorophenoxy)propionic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-(3-Chlorophenoxy)propionic acid


Formule: C₉H₉ClO₃
Numéro MDL: MFCD00009723
Numéro CAS: 101-10-0
EINECS: 202-915-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa34794f242580e59f87e05f53b361f9648dfd13&vid=aa34794f242580e59f87e05f53b361f9648dfd13&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 116.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité