Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(2-Chlorophenoxy)propionic acid ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

C1096-25G
TCIAC1096-25GEA 152 EUR InStock
TCIAC1096-25G
2-(2-Chlorophenoxy)propionic acid ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
2-(2-Chlorophenoxy)propionic acid


Formule: C₉H₉ClO₃
Numéro MDL: MFCD00002644
Numéro CAS: 25140-86-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 114.0 to 117.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité