Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chlorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: m-Chlorobenzonitrile

C1100-25G
TCIAC1100-25GEA 41.8 EUR InStock
TCIAC1100-25G
3-Chlorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
3-Chlorobenzonitrile


Formule: C₇H₄ClN
MW: 137,57 g/mol
Point d'ébullition: 94°C
Point de fusion: 39 °C
Densité: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001798
Numéro CAS: 766-84-7
EINECS: 212-172-6
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88045a60d05d8ffbc6b16eb9e6618981966a9a4d&vid=88045a60d05d8ffbc6b16eb9e6618981966a9a4d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 44.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité