Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(3-Chloropropyl)theobromine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(3-Chloropropyl)-3,7-dimethylxanthine, 1-(3-Chloropropyl)-3,7-dihydro-3,7-dimethyl-1H-purine-2,6-dione

C1103-25G
TCIAC1103-25GEA 215 EUR InStock
TCIAC1103-25G
1-(3-Chloropropyl)theobromine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-(3-Chloropropyl)theobromine


Formule: C₁₀H₁₃ClN₄O₂
MW: 256,69 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059926
Numéro CAS: 74409-52-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité