Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 4-(2-chloroéthyl)morpholinium ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

C1106-25G
TCIAC1106-25GEA 97.9 EUR InStock
TCIAC1106-25G
Chlorure de 4-(2-chloroéthyl)morpholinium ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de 4-(2-chloroéthyl)morpholinium


Formule: C₆H₁₃Cl₂NO
Numéro MDL: MFCD00012797
Numéro CAS: 3647-69-6
EINECS: 222-881-2
ONU: 2923
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b528a56d56451c75921214221b394e74030fe69&vid=1b528a56d56451c75921214221b394e74030fe69&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Solubility in Water very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité