Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cinnamyl bromide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (3-Bromo-1-propen-1-yl)benzene, 3-Bromo-1-phenyl-1-propene

C1109-25G
TCIAC1109-25GEA 105 EUR InStock
TCIAC1109-25G
Cinnamyl bromide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Cinnamyl bromide


Formule: C₉H₉Br
MW: 197,08 g/mol
Point d'ébullition: 107°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000245
Numéro CAS: 4392-24-9
EINECS: 224-511-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité