Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chloroforme ≥99.5% (par GC) stabilisé pour HPLC

Fournisseur: TCI
Danger

Stabilization: Stabilised with 2-methyl-2-butene (iso-amylene)

C1111-500ML
TCIAC1111-500MLEA 24.2 EUR InStock
TCIAC1111-500ML
Chloroforme ≥99.5% (par GC) stabilisé pour HPLC
Chloroforme


Formule: CHCl₃
Point d'ébullition: 61,7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: -64°C
Densité: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000826
Numéro CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
ONU: 1888
ADR: 6.1,III
ATTEINDRE: 05-2114614906-45
Merck Index: 14,02141
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86e586046aafe76663bc99306f37165bea84d15e&vid=d47a6061a43406057bac2f9ee2d9db2c075a8586&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %
Absorbance (250nm) max. 1.000
Absorbance (260nm) max. 0.150
Absorbance (270nm) max. 0.050

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité