Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Naphtyle carbonochloridate ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Chloroformic Acid 2-Naphthyl Ester

C1115-5G
TCIAC1115-5GEA 269 EUR InStock
TCIAC1115-5G
2-Naphtyle carbonochloridate ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-Naphtyle carbonochloridate


Formule: C₁₁H₇ClO₂
MW: 206,63 g/mol
Point d'ébullition: 112°C
Numéro MDL: MFCD00060059
Numéro CAS: 7693-50-7
ONU: 3277
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 62.0 to 65.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité