Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chloro-4-fluorophénol ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C1121-10G
TCIAC1121-10GEA 51.7 EUR InStock
TCIAC1121-10G
3-Chloro-4-fluorophénol ≥96.0% (par GC)
3-Chloro-4-fluorophénol


Formule: C₆H₄ClFO
MW: 146,55 g/mol
Point d'ébullition: 104°C
Point de fusion: 42…44 °C
Numéro MDL: MFCD00002257
Numéro CAS: 2613-23-2
EINECS: 220-042-5
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24800745b56b86d3324e30cfeba64dd6c479cdbb&vid=24800745b56b86d3324e30cfeba64dd6c479cdbb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Green to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité