Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4-Cyclohexanedimethanolbis(2-ethylhexanoate) (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

C1133-25G
TCIAC1133-25GEA 174 EUR InStock
TCIAC1133-25G
1,4-Cyclohexanedimethanolbis(2-ethylhexanoate) (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
1,4-Cyclohexanedimethanolbis(2-ethylhexanoate) (cis and trans mixture)


Formule: C₂₄H₄₄O₄
MW: 396,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060063
Numéro CAS: 53148-32-6
EINECS: 258-392-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité