Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Chloro-2-benzothiazolinone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Chlorobenzo[d]thiazol-2(3H)-one, 5-Chloro-1,3-benzothiazol-2(3H)-one

C1137-25G
TCIAC1137-25GEA 84.7 EUR InStock
TCIAC1137-25G
5-Chloro-2-benzothiazolinone ≥98.0% (par GC)
5-Chloro-2-benzothiazolinone


Formule: C₇H₄ClNOS
MW: 185,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060125
Numéro CAS: 20600-44-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 234.0 to 238.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité