Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-3-nitroaniline ≥99.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

C1138-25G
TCIAC1138-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAC1138-25G
4-Chloro-3-nitroaniline ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
4-Chloro-3-nitroaniline


Formule: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,57 g/mol
Point de fusion: 102…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007844
Numéro CAS: 635-22-3
EINECS: 211-231-3
ONU: 2237
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3535a86ce927cfbd2ca47e7923b559570c59c281&vid=20b674664338d2946770d50885a9e89fc8185a26&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité