Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chlorophenyl sulphoxide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4'-Dichlordiphenylsulphoxid, Bis(4-chlorophenyl) Sulphoxide

C1140-25G
TCIAC1140-25GEA 92.4 EUR InStock
TCIAC1140-25G
4-Chlorophenyl sulphoxide ≥98.0% (par GC)
4-Chlorophenyl sulphoxide


Formule: C₁₂H₈Cl₂OS
MW: 271,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000618
Numéro CAS: 3085-42-5
EINECS: 221-397-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 145.0 deg-C
Solubility in hot Toluene very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité