Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-6-éthoxypyridine ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C1143-25G
TCIAC1143-25GEA 135 EUR InStock
TCIAC1143-25G
2-Chloro-6-éthoxypyridine ≥97.0% (par GC)
2-Chloro-6-éthoxypyridine


Formule: C₇H₈ClNO
MW: 157,6 g/mol
Numéro MDL: MFCD00023465
Numéro CAS: 42144-78-5
EINECS: 255-681-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1e1693caecc3ef46b94ee3ef6792d55784a85d9&vid=b1e1693caecc3ef46b94ee3ef6792d55784a85d9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité