Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chloroanisole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Chloro-3-methoxybenzene

C1148-25G
TCIAC1148-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAC1148-25G
3-Chloroanisole ≥98.0% (par GC)
3-Chloroanisole


Formule: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Point d'ébullition: 193°C
Densité: 1,172 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 73°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000591
Numéro CAS: 2845-89-8
EINECS: 220-642-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff71461bef9835bfcf0e0fd2b2df624865c64229&vid=ff71461bef9835bfcf0e0fd2b2df624865c64229&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité