Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(2-Cyanoéthyl)malonate de diéthyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C1153-25G
TCIAC1153-25GEA 44 EUR InStock
TCIAC1153-25G
(2-Cyanoéthyl)malonate de diéthyle ≥98.0% (par GC)
(2-Cyanoéthyl)malonate de diéthyle


Formule: C₁₀H₁₅NO₄
Point d'ébullition: 165°C
Numéro MDL: MFCD00001966
Numéro CAS: 17216-62-5
EINECS: 241-260-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb529cc195c7d488ce9d0ab35ba5ee746f36f405&vid=bb529cc195c7d488ce9d0ab35ba5ee746f36f405&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité