Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phthalocyanine chloroaluminum ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Chloroaluminum Phthalocyanine

C1167-1G
TCIAC1167-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAC1167-1G
Phthalocyanine chloroaluminum ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Phthalocyanine chloroaluminum


Formule: C₃₂H₁₆AlClN₈
MW: 574,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD00049386
Numéro CAS: 14154-42-8
EINECS: 237-998-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Lambda max. 674.0 to 679.0 nm (EtOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 4,500 (EtOH, 674.0 to 679.0 nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité