Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Carbobenzoxy-L-phenylalanyl-L-phenylalanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Cbz-L-phenylalanyl-L-phenylalanine, Z-Phe-Phe-OH

C1170-1G
TCIAC1170-1GEA 212 EUR InStock
TCIAC1170-1G
N-Carbobenzoxy-L-phenylalanyl-L-phenylalanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Carbobenzoxy-L-phenylalanyl-L-phenylalanine


Formule: C₂₆H₂₆N₂O₅
MW: 446,50 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191139
Numéro CAS: 13122-91-3
EINECS: 236-051-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -8.0 to -12.0 deg (C=1, MeOH)
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité