Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(2-Chloroéthoxy)propane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloroethyln-propylether, 2-Chloroethyl Propyl ether, 2-Propoxyethyl chloride

C1174-25ML
TCIAC1174-25MLEA 130 EUR InStock
TCIAC1174-25ML
1-(2-Chloroéthoxy)propane ≥97.0% (par GC)
1-(2-Chloroéthoxy)propane


Formule: ClCH₂CH₂OCH₂CH₂CH₃
MW: 122,59 g/mol
Point d'ébullition: 129°C
Point de fusion: –60 °C
Densité: 0,98721 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 29°C
Numéro MDL: MFCD00059052
Numéro CAS: 42149-74-6
EINECS: 255-685-0
ONU: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75916a08fd26280d2ad9845fef054f1adb6ee06a&vid=75916a08fd26280d2ad9845fef054f1adb6ee06a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité