3,3-Diethoxypropiononitrile ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,3-Diethoxypropionitrile, 3,3-Diethoxypropanenitrile, Cyanoacetaldehyde diethyl acetal
C1178-10ML
TCIAC1178-10MLEA 83.6 EUR InStock
TCIAC1178-10ML
3,3-Diethoxypropiononitrile ≥95.0% (par GC)
3,3-Diethoxypropiononitrile
Formule: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,19 g/mol
Point d'ébullition: 99°C
Point d'éclair: 84°C
Numéro MDL: MFCD00040558
Numéro CAS: 2032-34-0
EINECS: 217-988-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96c385b3af5ed8e30acf66517c57360b0919e60f&vid=96c385b3af5ed8e30acf66517c57360b0919e60f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité