Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-6-fluorotoluène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C1181-25G
TCIAC1181-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAC1181-25G
2-Chloro-6-fluorotoluène ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-6-fluorotoluène


Formule: C₇H₆ClF
Point d'ébullition: 153°C
Point de fusion: –27 °C
Densité: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 46°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000570
Numéro CAS: 443-83-4
EINECS: 207-141-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6b1982c86d13132ebdb559cc48e93f9aa4535af&vid=c6b1982c86d13132ebdb559cc48e93f9aa4535af&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité