Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(2-Cyanoethyl)morpholine ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C1185-25G
TCIAC1185-25GEA 80.3 EUR InStock
TCIAC1185-25G
N-(2-Cyanoethyl)morpholine ≥99.0% (par GC)
N-(2-Cyanoethyl)morpholine


Formule: C₇H₁₂N₂O
Point d'ébullition: 246°C
Point d'éclair: 62°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006178
Numéro CAS: 4542-47-6
EINECS: 224-894-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité