Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

tert-Butyl crotonate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Crotonic Acid tert-Butyl Ester

C1186-25ML
TCIAC1186-25MLEA 102 EUR InStock
TCIAC1186-25ML
tert-Butyl crotonate ≥98.0% (par GC)
tert-Butyl crotonate


Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,20 g/mol
Point d'ébullition: 82°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059055
Numéro CAS: 79218-15-8
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c7e31f557f5098dabea44e1881b56adf71820c6&vid=2c7e31f557f5098dabea44e1881b56adf71820c6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité