Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-3-(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

C1193-25G
TCIAC1193-25GEA 56.1 EUR InStock
TCIAC1193-25G
2-Chloro-3-(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-3-(trifluorométhyl)pyridine


Formule: C₆H₃ClF₃N
MW: 181,54 g/mol
Point d'ébullition: 76°C
Numéro MDL: MFCD00042223
Numéro CAS: 65753-47-1
EINECS: 424-520-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76b0a8fe723ba3d1c5540c2026903d1bf82c914b&vid=76b0a8fe723ba3d1c5540c2026903d1bf82c914b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 41.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité