Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Carboxymethyl-6,7-methylenedioxycoumarin ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

C1196-1G
TCIAC1196-1GEA 167 EUR InStock
TCIAC1196-1G
4-Carboxymethyl-6,7-methylenedioxycoumarin ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
4-Carboxymethyl-6,7-methylenedioxycoumarin


Formule: C₁₂H₈O₆
Numéro MDL: MFCD00143278
Numéro CAS: 97744-77-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 193.0 to 197.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité