Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride

C1202-25G
TCIAC1202-25GEA 33 EUR InStock
TCIAC1202-25G
1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride


Formule: C₆H₁₂ClN
MW: 170,08 g/mol
Point d'ébullition: 237°C
Numéro MDL: MFCD00012718
Numéro CAS: 7250-67-1
EINECS: 230-660-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 171.0 to 174.0 deg-C
Solubility in Water within very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité