Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (3-chloro-4-hydroxyphényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

C1203-25G
TCIAC1203-25GEA 195 EUR InStock
TCIAC1203-25G
Acide (3-chloro-4-hydroxyphényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (3-chloro-4-hydroxyphényl)acétique


Formule: C₈H₇ClO₃
MW: 186,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004349
Numéro CAS: 33697-81-3
EINECS: 251-643-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C
Solubility in hot Water very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité