Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(Chloromethyl)benzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

C1212-25G
TCIAC1212-25GEA 68.2 EUR InStock
TCIAC1212-25G
4-(Chloromethyl)benzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Chloromethyl)benzoic acid


Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,60 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002568
Numéro CAS: 1642-81-5
EINECS: 216-697-1
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8579aac00720d9e41fed843dca14a8fd42ecdc18&vid=8579aac00720d9e41fed843dca14a8fd42ecdc18&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 204.0 to 208.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité