Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool 2-chloro-5-nitrobenzylique ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (2-Chloro-5-nitrophenyl)methanol

C1214-5G
TCIAC1214-5GEA 115 EUR InStock
TCIAC1214-5G
Alcool 2-chloro-5-nitrobenzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 2-chloro-5-nitrobenzylique


Formule: C₇H₆ClNO₃
MW: 187,58 g/mol
Point de fusion: 78 °C
Numéro MDL: MFCD00007297
Numéro CAS: 80866-80-4
EINECS: 279-584-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c815aca143b17ff9c69b0e34b8f43eeabad64bb8&vid=c815aca143b17ff9c69b0e34b8f43eeabad64bb8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 79.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité